Merck
ENA184121414
Enamine
4-(3,5-dimethylpiperidin-1-yl)butan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.32
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(3,5-dimethyl-1-piperidinyl)-1-butanamine
Inchi Code
1S/C11H24N2/c1-10-7-11(2)9-13(8-10)6-4-3-5-12/h10-11H,3-9,12H2,1-2H3
Clave InChI
LPCNLOZVHDWVKT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41324
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41324
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)