Merck
ENA183888926
Enamine
methyl 2-amino-5-(thiophen-2-yl)benzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.29
Número MDL:
mp
159-161
Iupac Name
methyl 2-amino-5-(2-thienyl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H11NO2S/c1-15-12(14)9-7-8(4-5-10(9)13)11-3-2-6-16-11/h2-7H,13H2,1H3
Clave InChI
PNNRKISKHNTAHL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40027
Melting Point
159-161
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40027
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)