Merck
ENA181911294
Enamine
methyl(pentan-2-yl)amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
137.65
Número MDL:
Iupac Name
N-methyl-N-(1-methylbutyl)amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H15N.ClH/c1-4-5-6(2)7-3;/h6-7H,4-5H2,1-3H3;1H
Clave InChI
AOMLOTWGVLUDQZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39100
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39100
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)