Merck
ENA181911161
Enamine
3-chloro-N-(3-chloro-4-cyanophenyl)propanamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.09
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-chloro-N-(3-chloro-4-cyanophenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H8Cl2N2O/c11-4-3-10(15)14-8-2-1-7(6-13)9(12)5-8/h1-2,5H,3-4H2,(H,14,15)
Clave InChI
LDAYDOCWYVSAAI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25848
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25848
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)