ENA161209820
Enamine
3-(pyrimidin-2-yloxy)aniline
About This Item
Iupac Name
3-(2-pyrimidinyloxy)aniline
Inchi Code
1S/C10H9N3O/c11-8-3-1-4-9(7-8)14-10-12-5-2-6-13-10/h1-7H,11H2
Clave InChI
LGQYFEIXVXGFKY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35922
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35922
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)