Merck
ENA161209233
Enamine
1-[3-(piperazine-1-sulfonyl)phenyl]ethan-1-one hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
304.8
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-[3-(1-piperazinylsulfonyl)phenyl]ethanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16N2O3S.ClH/c1-10(15)11-3-2-4-12(9-11)18(16,17)14-7-5-13-6-8-14;/h2-4,9,13H,5-8H2,1H3;1H
InChI key
MUCGFVXIWJXKJK-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24718
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24718
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)