Merck
ENA161209161
Enamine
2-chloro-N-({2-[(morpholin-4-yl)methyl]phenyl}methyl)acetamide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
319.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-chloro-N-[2-(4-morpholinylmethyl)benzyl]acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H19ClN2O2.ClH/c15-9-14(18)16-10-12-3-1-2-4-13(12)11-17-5-7-19-8-6-17;/h1-4H,5-11H2,(H,16,18);1H
Clave InChI
PPOXWDDHVHYOLJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23279
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23279
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)