ENA161208908
Enamine
1,4-diazepan-5-one; acetic acid
About This Item
Iupac Name
1,4-diazepan-5-one acetate
Inchi Code
1S/C5H10N2O.C2H4O2/c8-5-1-2-6-3-4-7-5;1-2(3)4/h6H,1-4H2,(H,7,8);1H3,(H,3,4)
Clave InChI
WDCHTLQVOSCJSJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
CC(=O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12893
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12893
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)