ENA161173391
Enamine
4-fluoro-3-[(propan-2-yl)sulfamoyl]benzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-fluoro-3-[(isopropylamino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H12FNO4S/c1-6(2)12-17(15,16)9-5-7(10(13)14)3-4-8(9)11/h3-6,12H,1-2H3,(H,13,14)
Clave InChI
YKZKJQOLNWFKGB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35577
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)