Merck
ENA159843319
Enamine
2-chloro-N-{[4-(difluoromethoxy)phenyl]methyl}acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.64
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-chloro-N-[4-(difluoromethoxy)benzyl]acetamide
Inchi Code
1S/C10H10ClF2NO2/c11-5-9(15)14-6-7-1-3-8(4-2-7)16-10(12)13/h1-4,10H,5-6H2,(H,14,15)
Clave InChI
OZVGVGAYMOBVCO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24581
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24581
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)