Merck
ENA156508424
Enamine
6-methyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-2-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c1-6-2-3-8-7(4-6)10(13)5-9(12-8)11(14)15/h2-5H,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
Clave InChI
YZLHMOMDUOBOBJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31534
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31534
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)