Merck
ENA156508103
Enamine
N-{[5-(2-chlorophenyl)thiophen-2-yl]methyl}cyclopropanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
300.25
Número MDL:
Iupac Name
N-{[5-(2-chlorophenyl)-2-thienyl]methyl}cyclopropanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H14ClNS.ClH/c15-13-4-2-1-3-12(13)14-8-7-11(17-14)9-16-10-5-6-10;/h1-4,7-8,10,16H,5-6,9H2;1H
Clave InChI
DHECBFDGFCEGLW-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31532
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31532
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)