Merck
ENA156508066
Enamine
6-methyl-4,12-dioxa-2,5-diazatricyclo[7.4.0.0,3,7]trideca-1(9),2,5,7-tetraen-13-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-methyl-5,6-dihydro-8H-isoxazolo[5,4-b]pyrano[4,3-e]pyridin-8-one
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-5-7-4-6-2-3-14-10(13)8(6)11-9(7)15-12-5/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
XOJJQEZKIJUHDQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31254
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31254
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)