ENA152121301
Enamine
3-methoxy-4-[(pyridin-4-yl)methoxy]benzoic acid
About This Item
Iupac Name
3-methoxy-4-(4-pyridinylmethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H13NO4/c1-18-13-8-11(14(16)17)2-3-12(13)19-9-10-4-6-15-7-5-10/h2-8H,9H2,1H3,(H,16,17)
Clave InChI
ZNQJGQATCFPJFL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30723
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)