ENA118036777
Enamine
[(2,4-difluorophenyl)methyl](methyl)amine
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
Iupac Name
(2,4-difluorophenyl)-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C8H9F2N/c1-11-5-6-2-3-7(9)4-8(6)10/h2-4,11H,5H2,1H3
Clave InChI
QRNJBUWQFRAFGI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28892
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)