ENA118036631
Enamine
5-amino-2,4-dimethylthieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
5-amino-2,4-dimethylthieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H9N3O2S/c1-3-5-6(10)7(9(13)14)15-8(5)12-4(2)11-3/h10H2,1-2H3,(H,13,14)
Clave InChI
YJCJUTDJTHKSJL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27587
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)