ENA117737854
Enamine
2-amino-4-chloro-6-(morpholin-4-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
2-amino-4-chloro-6-(4-morpholinyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H11ClN4O2/c10-7-6(5-15)8(13-9(11)12-7)14-1-3-16-4-2-14/h5H,1-4H2,(H2,11,12,13)
Clave InChI
AOBJTIHXAZNGDS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27799
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)