ENA116261656
Enamine
cyanomethyl 3-sulfamoylbenzoate
About This Item
Iupac Name
cyanomethyl 3-(aminosulfonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H8N2O4S/c10-4-5-15-9(12)7-2-1-3-8(6-7)16(11,13)14/h1-3,6H,5H2,(H2,11,13,14)
Clave InChI
LOFQLHADYYGGAN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27183
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)