Merck
ENA111667555
Enamine
1,3,6-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.22
Número MDL:
Iupac Name
1,3,6-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H11N3O2/c1-5-4-7(10(14)15)8-6(2)12-13(3)9(8)11-5/h4H,1-3H3,(H,14,15)
Clave InChI
RDFKCZQFWJDUEX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26766
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26766
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)