Merck
ENA100801108
Enamine
1-(5-cyanopyridin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.25
Número MDL:
Iupac Name
1-(5-cyano-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H13N3O2/c13-7-9-1-2-11(14-8-9)15-5-3-10(4-6-15)12(16)17/h1-2,8,10H,3-6H2,(H,16,17)
Clave InChI
DKTWMVJYYKLZRD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26078
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26078
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)