Merck
ENA090493142
Enamine
4-[2-(4-methylphenyl)ethyl]piperidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.33
Número MDL:
Iupac Name
4-[2-(4-methylphenyl)ethyl]piperidine
Inchi Code
1S/C14H21N/c1-12-2-4-13(5-3-12)6-7-14-8-10-15-11-9-14/h2-5,14-15H,6-11H2,1H3
Clave InChI
UAMOWMWECFNJHB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24722
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24722
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)