Merck
ENA087844956
Enamine
3-[(benzenesulfonyl)methyl]furan-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
266.27
Número MDL:
Iupac Name
3-[(phenylsulfonyl)methyl]-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C12H10O5S/c13-12(14)11-9(6-7-17-11)8-18(15,16)10-4-2-1-3-5-10/h1-7H,8H2,(H,13,14)
Clave InChI
YAXYZFVAHPQTBF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24329
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24329
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)