Merck
ENA087844708
Enamine
2-chloro-N-[2-ethoxy-5-(morpholine-4-sulfonyl)phenyl]acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
362.83
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-N-[2-ethoxy-5-(4-morpholinylsulfonyl)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C14H19ClN2O5S/c1-2-22-13-4-3-11(9-12(13)16-14(18)10-15)23(19,20)17-5-7-21-8-6-17/h3-4,9H,2,5-8,10H2,1H3,(H,16,18)
InChI key
JNYQQISNJYXKAB-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23135
pictograms
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23135
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)