Merck
ENA069848666
Enamine
2-{[4-(2-chloroacetyl)piperazin-1-yl]sulfonyl}benzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
327.79
Número MDL:
Iupac Name
2-{[4-(chloroacetyl)-1-piperazinyl]sulfonyl}benzonitrile
Inchi Code
1S/C13H14ClN3O3S/c14-9-13(18)16-5-7-17(8-6-16)21(19,20)12-4-2-1-3-11(12)10-15/h1-4H,5-9H2
Clave InChI
HKTJYSFJMYFISF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22719
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22719
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)