ENA068330903
Enamine
3-[(4-fluorophenyl)amino]propanamide
About This Item
Iupac Name
3-(4-fluoroanilino)propanamide
Inchi Code
1S/C9H11FN2O/c10-7-1-3-8(4-2-7)12-6-5-9(11)13/h1-4,12H,5-6H2,(H2,11,13)
Clave InChI
ONRYUHZLQGECAO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23584
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)