Merck
ENA066595906
Enamine
benzyl N-(2-chloroacetyl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.65
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
129-130
Iupac Name
benzyl chloroacetylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H10ClNO3/c11-6-9(13)12-10(14)15-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,12,13,14)
Clave InChI
PFOQENPGHAIKIH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14987
Melting Point
129-130
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14987
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)