Merck
ENA066595732
Enamine
3-(2-fluorobenzenesulfonyl)propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-[(2-fluorophenyl)sulfonyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO4S/c10-7-3-1-2-4-8(7)15(13,14)6-5-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
Clave InChI
HUYSOSRTHMMBHI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15306
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15306
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)