ENA061488614
Enamine
5-(chloromethyl)-3-(2-chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
About This Item
mp
40-42
Iupac Name
5-(chloromethyl)-3-(2-chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Inchi Code
1S/C9H6Cl2N2O/c10-5-8-12-9(13-14-8)6-3-1-2-4-7(6)11/h1-4H,5H2
Clave InChI
PUZWQESMXKKSGC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13641
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)