Merck
ENA061488503
Enamine
1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)ethan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
169.2
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
89-91
Iupac Name
1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C9H12FNO/c1-6(11)7-3-4-9(12-2)8(10)5-7/h3-6H,11H2,1-2H3
InChI key
WGUPBBABCUKYCC-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13892
Melting Point
89-91
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13892
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)