Merck
ENA053247515
Enamine
[1-(1,3-benzothiazol-2-yl)ethyl](methyl)amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.28
Número MDL:
Iupac Name
1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-N-methylethanamine
Inchi Code
1S/C10H12N2S/c1-7(11-2)10-12-8-5-3-4-6-9(8)13-10/h3-7,11H,1-2H3
Clave InChI
DHWUMSIEDZZPHJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13448
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13448
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)