ENA053247421
Enamine
3-[(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)sulfamoyl]benzoic acid
About This Item
Iupac Name
3-{[(5-methyl-3-isoxazolyl)amino]sulfonyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O5S/c1-7-5-10(12-18-7)13-19(16,17)9-4-2-3-8(6-9)11(14)15/h2-6H,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
Clave InChI
XETUPPRSTFARBA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13353
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)