ENA053247338
Enamine
5-[(4-benzylpiperazin-1-yl)sulfonyl]pyridine-2-thiol
About This Item
Iupac Name
5-[(4-benzyl-1-piperazinyl)sulfonyl]-2-pyridinethiol
Inchi Code
1S/C16H19N3O2S2/c20-23(21,15-6-7-16(22)17-12-15)19-10-8-18(9-11-19)13-14-4-2-1-3-5-14/h1-7,12H,8-11,13H2,(H,17,22)
Clave InChI
FQBIEZWSRLMUKG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13269
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)