Merck
ENA053246874
Enamine
5-(piperidin-1-yl)furan-2-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.22
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
51-52
Iupac Name
5-(1-piperidinyl)-2-furaldehyde
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c12-8-9-4-5-10(13-9)11-6-2-1-3-7-11/h4-5,8H,1-3,6-7H2
InChI key
UEIBBOBGTJMFRM-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12803
Melting Point
51-52
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12803
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)