Merck
ENA053246645
Enamine
4-hydrazinyl-2-(trifluoromethyl)quinazoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
228.18
Número MDL:
Iupac Name
4-hydrazino-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Inchi Code
1S/C9H7F3N4/c10-9(11,12)8-14-6-4-2-1-3-5(6)7(15-8)16-13/h1-4H,13H2,(H,14,15,16)
Clave InChI
OBZZCRXGECYMPR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12574
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12574
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)