ENA053246245
Enamine
N-{2-[4-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)phenyl]ethyl}acetamide
About This Item
Iupac Name
N-{2-[4-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)phenyl]ethyl}acetamide
Inchi Code
1S/C13H15N3OS/c1-9(17)15-7-6-10-2-4-11(5-3-10)12-8-18-13(14)16-12/h2-5,8H,6-7H2,1H3,(H2,14,16)(H,15,17)
Clave InChI
KKAVKGNRQLTMQU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12173
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)