Merck
ENA048304273
Enamine
2-[(3,4-dimethylphenyl)sulfanyl]pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
259.33
Número MDL:
Iupac Name
2-[(3,4-dimethylphenyl)sulfanyl]nicotinic acid
Inchi Code
1S/C14H13NO2S/c1-9-5-6-11(8-10(9)2)18-13-12(14(16)17)4-3-7-15-13/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)
Clave InChI
CRLOVVXMPXCXPM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11915
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11915
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)