Merck
ENA048303653
Enamine
12-formyl-11-methyl-13-oxo-1,8-diazatricyclo[7.4.0.0,2,7]trideca-2,4,6,9,11-pentaene-10-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
251.24
MDL number:
Iupac Name
2-formyl-3-methyl-1-oxo-1,5-dihydropyrido[1,2-a]benzimidazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H9N3O2/c1-8-9(6-15)13-16-11-4-2-3-5-12(11)17(13)14(19)10(8)7-18/h2-5,7,16H,1H3
InChI key
IBNZIZFQROKZIY-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04995
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04995
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)