ENA048303236
Enamine
7-(chloromethyl)-2-methyl-5H-[1,3,4]thiadiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-one
About This Item
Iupac Name
7-(chloromethyl)-2-methyl-5H-[1,3,4]thiadiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-one
Inchi Code
1S/C7H6ClN3OS/c1-4-10-11-6(12)2-5(3-8)9-7(11)13-4/h2,10H,1,3H2
InChI key
JJKPUPVPJGEBHL-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10984
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)