Merck
ENA040899062
Enamine
2-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.29
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
45-47
Iupac Name
2-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepine
Inchi Code
1S/C10H13NS/c1-8-6-7-11-9-4-2-3-5-10(9)12-8/h2-5,8,11H,6-7H2,1H3
Clave InChI
ONDQDOJJBDXTPY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10764
Melting Point
45-47
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10764
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)