Merck
ENA024296142
Enamine
1-[(5-sulfanyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methyl]azepan-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.29
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-[(5-sulfanyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methyl]-2-azepanone
Inchi Code
1S/C9H13N3O2S/c13-8-4-2-1-3-5-12(8)6-7-10-11-9(15)14-7/h1-6H2,(H,11,15)
Clave InChI
FRNUPZXKVBWLIM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10106
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10106
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)