ENA024295955
Enamine
6-amino-5-(dimethylamino)-1-propyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
About This Item
Iupac Name
6-amino-5-(dimethylamino)-1-propyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Inchi Code
1S/C9H16N4O2/c1-4-5-13-7(10)6(12(2)3)8(14)11-9(13)15/h4-5,10H2,1-3H3,(H,11,14,15)
Clave InChI
QJECGUOHLNMSKD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09919
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)