Merck
ENA024295913
Enamine
5-methyl-5-(naphthalen-1-yl)imidazolidine-2,4-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.26
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
217-218
Iupac Name
5-methyl-5-(1-naphthyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C14H12N2O2/c1-14(12(17)15-13(18)16-14)11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)11/h2-8H,1H3,(H2,15,16,17,18)
Clave InChI
PIEMNNIYBRGZFM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09877
Melting Point
217-218
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09877
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)