ENA024295676
Enamine
4-amino-N-benzyl-N-methylbenzene-1-sulfonamide
About This Item
Iupac Name
4-amino-N-benzyl-N-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C14H16N2O2S/c1-16(11-12-5-3-2-4-6-12)19(17,18)14-9-7-13(15)8-10-14/h2-10H,11,15H2,1H3
Clave InChI
WRHRPSBTFMCMFN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09640
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)