Merck
ENA024295154
Enamine
3-amino-1-(3-methylbutyl)thiourea
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
161.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-isopentylhydrazinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C6H15N3S/c1-5(2)3-4-8-6(10)9-7/h5H,3-4,7H2,1-2H3,(H2,8,9,10)
Clave InChI
FZKZGTUNZFEOMN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09116
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)