Merck
ENA024295108
Enamine
4-{11-ethyl-3-oxo-8-thia-4,6-diazatricyclo[7.4.0.0,2,7]trideca-1(9),2(7),5-trien-5-yl}benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
354.43
Número MDL:
Iupac Name
4-(7-ethyl-4-oxo-3,4,5,6,7,8-hexahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C19H18N2O3S/c1-2-10-3-8-13-14(9-10)25-18-15(13)17(22)20-16(21-18)11-4-6-12(7-5-11)19(23)24/h4-7,10H,2-3,8-9H2,1H3,(H,23,24)(H,20,21,22)
Clave InChI
XHGCRGNOUURQTN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09070
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09070
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)