Merck
ENA024294498
Enamine
2-chloro-N-(4-nitrophenyl)propanamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
228.63
Número MDL:
mp
139-141
Iupac Name
2-chloro-N-(4-nitrophenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O3/c1-6(10)9(13)11-7-2-4-8(5-3-7)12(14)15/h2-6H,1H3,(H,11,13)
Clave InChI
QKSYEZBOHBDLAW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08458
Melting Point
139-141
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08458
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)