Merck
ENA024294274
Enamine
5-octyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.35
Número MDL:
mp
186-187
Iupac Name
5-octyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C10H19N3S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-10(11)14-9/h2-8H2,1H3,(H2,11,13)
Clave InChI
YMIQAJNFLWQEOW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08234
Melting Point
186-187
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08234
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)