Merck
ENA024294212
Enamine
1-[4-(benzenesulfonyl)piperazin-1-yl]-2-chloroethan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
302.78
Número MDL:
Iupac Name
1-(chloroacetyl)-4-(phenylsulfonyl)piperazine
Inchi Code
1S/C12H15ClN2O3S/c13-10-12(16)14-6-8-15(9-7-14)19(17,18)11-4-2-1-3-5-11/h1-5H,6-10H2
Clave InChI
TYOQEDJEURTNRB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08172
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08172
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)