Merck
ENA024293832
Enamine
4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carbohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.29
Número MDL:
mp
168-170
Iupac Name
4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C11H11N3OS/c1-7-9(10(15)14-12)16-11(13-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,12H2,1H3,(H,14,15)
Clave InChI
GQSOVDYCSQOIJB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07792
Melting Point
168-170
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07792
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)