ENA024293780
Enamine
2-[2-(trifluoromethyl)-1H-1,3-benzodiazol-1-yl]acetohydrazide
About This Item
Iupac Name
2-[2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazol-1-yl]acetohydrazide
Inchi Code
1S/C10H9F3N4O/c11-10(12,13)9-15-6-3-1-2-4-7(6)17(9)5-8(18)16-14/h1-4H,5,14H2,(H,16,18)
Clave InChI
DWLHFONLMSROEM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07740
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)